安全性情報
SML1324
Sigma-Aldrich
XEN445
≥98% (HPLC)
別名:
(S)-2-(3-(Pyridin-2-ylmethoxy)pyrrolidin-1-yl)-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H17F3N2O3
CAS番号:
分子量:
366.33
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C18H17F3N2O3/c19-18(20,21)12-4-5-16(15(9-12)17(24)25)23-8-6-14(10-23)26-11-13-3-1-2-7-22-13/h1-5,7,9,14H,6,8,10-11H2,(H,24,25)/t14-/m0/s1
InChI Key
NBGRERFNOKZQLO-AWEZNQCLSA-N
生物化学的/生理学的作用
XEN445 is a potent and selective inhibitor of endothelial lipase with an IC50 of 237 nM and high selectivity over hepatic and lipoprotein lipases. In experiments with wild-type mice, XEN445 raised plasma HDL-cholesterol levels by 16% after 3 days and by 30% after 9 days dosing.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1324-25MG:
SML1324-5MG:
SML1324-VAR:
SML1324-BULK:
試験成績書(COA)