Merck
SML1317
Sigma-Aldrich
XAP044
≥98% (HPLC)
別名:
7-Hydroxy-3-(4-iodophenoxy)-4H-chromen-4-one, XAP 044
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H9IO4
CAS番号:
分子量:
380.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
protect from light
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1C(OC2=CC=C(I)C=C2)=COC3=C1C=CC(O)=C3
InChI
1S/C15H9IO4/c16-9-1-4-11(5-2-9)20-14-8-19-13-7-10(17)3-6-12(13)15(14)18/h1-8,17H
InChI Key
XXZKJJYWINSUMJ-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
XAP044 is a brain penetrant, potent and selective mGlu7 (metabotropic glutamate receptor subtype 7) antagonist that inhibits lateral amygdala long-term potentiation (LTP) in brain slices from wild type mice. XAP044 binds to a pocket localized in mGlu7′s extracellular Venus flytrap domain (VFTD) close to the binding site of the orthosteric agonist L-glutamate. XAP044 exhibits a wide-spectrum anti-stress, antidepressant- and anxiolytic-like efficacy in rodent behavioral model.
XAP044 is a brain penetrant, potent and selective mGlu7 antagonist.
その他情報
Light sensitive. This compound has Iodine and should be kept in the dark.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SML1317-5MG:4548173355412
SML1317-BULK:
SML1317-VAR:
SML1317-25MG:4548173355405
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)