安全性情報
SML1239
Sigma-Aldrich
XL388
≥98% (HPLC)
別名:
XL-388, [7-(6-Amino-3-pyridinyl)-2,3-dihydro-1,4-benzoxazepin-4(5H)-yl][3-fluoro-2-methyl-4-(methylsulfonyl)phenyl]-methanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H22FN3O4S
CAS番号:
分子量:
455.50
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
−20°C
InChI
1S/C23H22FN3O4S/c1-14-18(5-7-20(22(14)24)32(2,29)30)23(28)27-9-10-31-19-6-3-15(11-17(19)13-27)16-4-8-21(25)26-12-16/h3-8,11-12H,9-10,13H2,1-2H3,(H2,25,26)
InChI Key
LNFBAYSBVQBKFR-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
XL388 is a potent, selective, orally bioavailable ATP-competitive inhibitor of mammalian target of rapamycin (mTOR) with an IC50 of 9.9 nM for mTOR, 8 nM for mTORC1, 166 nM for mTORC2, and 1000-fold selectivity for mTOR over the closely related PI3K kinases and a panel of 141 protein kinases tested. XL388 blocked mTORC1 phosphorylation of p70S6K (T389) with an IC50 value of 94 nM and blocked mTORC2 phosphorylationof AKT (S473) with an IC50 value of 350 nM. XL388 showed complete tumor growth inhibition in mice bearing MCF-7 xenograft tumors.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1239-5MG:
SML1239-25MG:
SML1239-VAR:
SML1239-BULK:
試験成績書(COA)