安全性情報
SML0645
Sigma-Aldrich
Iomazenil
≥98% (HPLC)
別名:
Ethyl 7-iodo-5,6-dihydro-5-methyl-6-oxo-4H-midazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylate, Ro 16-0154
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H14IN3O3
CAS番号:
分子量:
411.19
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C15H14IN3O3/c1-3-22-15(21)13-11-7-18(2)14(20)12-9(16)5-4-6-10(12)19(11)8-17-13/h4-6,8H,3,7H2,1-2H3
InChI Key
FRIZVHMAECRUBR-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
Iomazenil (Ro 16–0154) is a benzodiazepine competitive antagonist and partial inverse agonist. Iomazenil has been shown to counteract the effects of alcohol.
特徴および利点
This compound is featured on the GABAA Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0645-10MG:
SML0645-VAR:
SML0645-BULK:
SML0645-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
We offer many products related to GABAA receptors for your research needs.
We offer many products related to GABAA receptors for your research needs.