アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to light brown
溶解性
DMSO: ≥10 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CNc1nc(cc(n1)-c2ccc3c(N)n[nH]c3c2)N4C[C@H](CC[C@H]4C)C(=O)NC5CCCCC5
InChI
1S/C25H34N8O/c1-15-8-9-17(24(34)28-18-6-4-3-5-7-18)14-33(15)22-13-20(29-25(27-2)30-22)16-10-11-19-21(12-16)31-32-23(19)26/h10-13,15,17-18H,3-9,14H2,1-2H3,(H,28,34)(H3,26,31,32)(H,27,29,30)/t15-,17+/m1/s1
InChI Key
QLPHOXTXAKOFMU-WBVHZDCISA-N
アプリケーション
- Treg細胞、インターロイキン2(IL-2)–シグナル伝達物質および転写活性化因子5(STAT5)シグナル伝達の制御因子を特定するため
- グリコデリン-トランスフェクトHEC-1Bヒト子宮内膜腺癌細胞
- HeLaおよびHs578T細胞、ホルミルグリシナミジンリボヌクレオチド合成酵素(FGAMS)アセンブリに対する影響を試験するため
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0217-25MG:
SML0217-VAR:
SML0217-BULK:
SML0217-5MG:
試験成績書(COA)