アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to tan
溶解性
DMSO: ≥17 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@@]45O[C@@H]4C(O)=C(C[C@]35C)C#N)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C20H27NO3/c1-18-7-6-14-12(13(18)3-4-15(18)22)5-8-20-17(24-20)16(23)11(10-21)9-19(14,20)2/h12-15,17,22-23H,3-9H2,1-2H3/t12-,13-,14-,15-,17+,18-,19+,20+/m0/s1
InChI Key
KVJXBPDAXMEYOA-CXANFOAXSA-N
遺伝子情報
human ... HSD3B2(3284)
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
SML0141-50MG:4548173310800
SML0141-BULK:
SML0141-VAR:
SML0141-10MG:4548173310794
資料
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.