アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
光学活性
[α]/D -980 to -1015 (C=1, MeOH)
色
yellow
溶解性
DMSO: ≥25 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1O[C@@]23C[C@@H](C=CC2=C1)N4CCCC[C@H]34
InChI
1S/C13H15NO2/c15-12-7-9-4-5-10-8-13(9,16-12)11-3-1-2-6-14(10)11/h4-5,7,10-11H,1-3,6,8H2/t10-,11-,13+/m1/s1
InChI Key
SWZMSZQQJRKFBP-WZRBSPASSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0055-VAR:
SML0055-25MG:
SML0055-5MG:
SML0055-BULK:
試験成績書(COA)
資料
We offer many products related to GABAA receptors for your research needs.
We offer many products related to GABAA receptors for your research needs.