Merck
SMB00279
Sigma-Aldrich
Chitosan dimer dihydrochloride
≥85% (HPLC), powder
別名:
キトビオース 二塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H24N2O9 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
413.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥85% (HPLC)
フォーム
powder
white to off-white
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@@H]1[C@@H](N)[C@H](O[C@@H]2[C@@H](CO)OC(O)[C@H](N)[C@H]2O)O[C@H](CO)[C@H]1O.Cl.Cl
InChI
1S/C12H24N2O9.2ClH/c13-5-9(19)10(4(2-16)21-11(5)20)23-12-6(14)8(18)7(17)3(1-15)22-12;;/h3-12,15-20H,1-2,13-14H2;2*1H/t3-,4-,5-,6-,7-,8-,9-,10-,11?,12+;;/m1../s1
InChI Key
QBSWPIQMUDKRHR-SORUAGQPSA-N
その他情報
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00279-BULK:
SMB00279-VAR:
SMB00279-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2