Merck
SMB00227
Sigma-Aldrich
1,6,10,14-Phytatetraene-3,5,9-triol
≥90% (LC/MS-ELSD)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H34O3
CAS番号:
分子量:
322.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥90% (LC/MS-ELSD)
形状
solid
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\C(O)C\C(C)=C\C(O)CC(C)(O)C=C
InChI
1S/C20H34O3/c1-7-20(6,23)14-19(22)13-17(5)12-18(21)11-16(4)10-8-9-15(2)3/h7,9,11,13,18-19,21-23H,1,8,10,12,14H2,2-6H3/b16-11+,17-13+
InChI Key
ORFNMFQBYRQSRP-IUBLYSDUSA-N
詳細
植物由来の天然産物
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3