物質
polystyrene
無菌性
sterile
特徴
DNase free
RNase free
disposable
graduations± 0.1 mL
individually wrapped paper/poly
包装
pack of 200 ea
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
目盛・精度の測定範囲
1-10 mL
L
348 mm
キャパシティ
5 mL
色
blue color-coded stripe
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
これらの シグマピペットは、無菌細胞/組織培養技術に最適な条件が得られるように作られている無菌の個別包装の血清用ピペットです。
- 紙を色分けしているのでサイズの識別が容易です。
- 紙/プラスチック包装のため全体を見ることができます。
- 独自の色分けされた拡大ストライプにより容易にメニスカスを読むことができます
- 滅菌済み、非発熱性およびDNアーゼ/RNアーゼフリー認定済み
- 精度はフルボリュームで±2%以内です
- ロット番号は各ピペットの包装材に印刷されています
- ブローアウトで内容物を移液できるように較正済みです(TD-EX 20°C)
法的情報
試験成績書(COA)
資料
Cultrex™ 3-D Culture Cell Harvesting Kit provides an optimized and standardized solution for the isolation and normalization of cell lysates from 3-D Culture Matrix™ BME or Laminin I for subsequent biochemical analysis.
プロトコル
Cultrex™ 3-D Culture Cell Harvesting Kit provides an optimized and standardized solution for the isolation and normalization of cell lysates from 3-D Culture Matrix™ BME or Laminin I for subsequent biochemical analysis.
Cultrex® 3-D Culture Matrix™ RGF BME is the first Basement Membrane Extract produced and qualified specifically for use in 3D culture studies.
The 96 Well 3D Spheroid BME Cell Invasion Assay utilizes 3D Culture Qualified 96 Well Spheroid Formation Plate alongside a specialized Spheroid Formation ECM to drive aggregation and/or spheroid formation of cells.
Cultrex® 3-D Spheroid Fluorometric Proliferation/Viability Assay Protocol