Merck
SIAL1485
Sigma-Aldrich
シグマ®血清ピペット
capacity 1 mL, individually wrapped, paper/poly, sterile, pack of 1000 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.22
物質
polystyrene
無菌性
sterile
特徴
DNase free
RNase free
disposable
graduations± 0.01 mL
individually wrapped paper/poly
包装
pack of 1000 ea
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
目盛・精度の測定範囲
1-100 mL
L
278 mm
キャパシティ
1 mL
yellow color-coded stripe
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シグマ血清用ピペットの紙/プラスチックの包装材は、ポップスルー法または剥離法のいずれかによって容易に開けることができます。この包装材は静電気によるまとわりを減らすため、特にラテックス手袋をはめている時は、無菌細胞培養および/または組織培養用途にも理想的です。
これらの シグマピペットは、無菌細胞/組織培養技術に最適な条件が得られるように作られている無菌の個別包装の血清用ピペットです。
  • 紙を色分けしているのでサイズの識別が容易です。
  • 紙/プラスチック包装のため全体を見ることができます。
  • 独自の色分けされた拡大ストライプにより容易にメニスカスを読むことができます
  • 滅菌済み、非発熱性およびDNアーゼ/RNアーゼフリー認定済み
  • 精度はフルボリュームで±2%以内です
  • ロット番号は各ピペットの包装材に印刷されています
  • ブローアウトで内容物を移液できるように較正済みです(TD-EX 20°C)
法的情報
Sigma is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)