安全性情報
SCJ4600060
Sigma-Aldrich
CF770 スクシミジルエステル
suitable for fluorescence, ≥90% (TLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
アッセイ
≥90% (TLC)
フォーム
solid
分子量
~3,138 g/mol (free acid)
溶解性
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
&ε; (減衰係数)
220000 at 770 nm
吸光度比
A280/770 nm 0.06
蛍光検出
λex 770 nm; λem 797 nm
λex 785 nm (Flow cytometry laser line)
λex 785 nm (Microscopy laser line)
適合性
suitable for fluorescence
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
近赤外CF色素は、吸収波長と発光波長が650 nm~800 nmにある一連の蛍光色素です。その他市販の同波長の色素よりもかなり鮮明で、安定性も良くなっています。また、近赤外CF色素には、従来の可視光色素と比較して重要なメリットがあります。細胞、組織成分の自己蛍光は、近赤外領域ではごくわずかであることから、複雑な生物システムの中で、特異性が高く、高感度な検出を行うことが可能となります。その上、近赤外領域の波長光は組織透過性が高いことから、近赤外色素は、近年、急速に発展した新たな分野の一つであるin vivo蛍光イメージングに理想的です。さらに、近赤外色素はin-cellウェスタン、on-cellウェスタン、membrane-basedウェスタンの各種アッセイにも最適です。
特徴および利点
1. 近赤外CF色素は輝度と安定性に極めて優れています。2. 水溶性です。3. in vivoイメージングに理想的です。4. その他競合する色素製品と比べて、免疫原性が低くなっています。
調製ノート
遮光し、湿気を避けてください。
再構成
DMSOに溶解してください。
法的情報
本製品はBiotium, Inc.の承諾を受け、シグマ アルドリッチが販売しています。本製品は、一つ以上の米国特許、あるいはこれに相当しBiotium, Inc.により所有または許諾された米国特許以外の特許請求項や係属中の特許出願によって保護されており、12/334,387; 12/607,915; 12/699,778; 12/850,578; 61/454,484の限りではありません。購入者より支払われた購入価格の対価として、購入者には製品添付書に合致する方法で自身の内部的研究においてのみ購入した製品量を使用することに対し、限定的、非独占的かつ譲渡不可のライセンスが供与されます。ここに明記された場合を除き、この製品の販売においてはBiotium, Inc.のあらゆる特許権その他知的所有権にもとづく明示的、暗示的または禁反言による購入者のいかなる実施権を付与あるいは譲渡するものではありません。また、購入者はこの製品を第三者に転売、譲渡あるいは任意の商業目的のほか、診断、治療、予防などを目的に使用することはできません。本製品は研究専用です。診断使用をはじめ、その他を目的とする使用についてはBiotium, Inc.からの別途ライセンスが必要となります。研究用以外でこの製品を使用する場合のライセンス購入に関する情報は、以下にお問い合わせください。Biotium, Inc., 3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545, Tel: (510) 265-1027. Fax: (510) 265-1352. Email: btinfo@biotium.com.
CF is a trademark of Biotium, Inc.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SCJ4600060-1UMOL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Toll-like receptor 4 participates in the myelin disruptions associated with chronic alcohol abuse.
Alfonso-Loeches, S., et al.
Glia, 6, 948-964 (2012)