Merck
SCJ4600040
Sigma-Aldrich
CF640R アミン
suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
品質水準
アッセイ
≥90% (HPLC)
フォーム
solid
分子量
~1034 g/mol
溶解性
DMF: soluble
DMSO: soluble
&ε; (減衰係数)
105000 at 642 nm
吸光度比
A280/642 nm 0.37
蛍光検出
λex 633, 635 or 640 nm (Flow cytometry laser line)
λex 633, 635 or 640 nm (Microscopy laser line)
λex 642 nm; λem 662 nm
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
−20°C
詳細
CF640R、ローダミン系の遠赤色の蛍光色素です。Cy®5やAlexa Fluor 647と非常に近い励起極大と発光極大を示しますが、CF640RはCy®5よりも鮮明であり、Alexa Fluor 647と比べても最低で同程度の輝度を示します。また、Cy® 5やFluor 647と比較してCF640が圧倒的に有利な点は、光安定性にあります。Cy®5やAlexa Fluor 647は、その他一般的なシアニン系色素と同様に本来の性質上、光安定性が不十分です。さらに、CF640RはAtto 647Nなど1分子イメージングに利用されるスペクトル特性が類似の色素と比較しても、はるかに鮮明な蛍光を発するとともに、光安定性が向上しています。優れた輝度と光安定性の組み合わせが実現されたCF640Rは、共焦点顕微鏡や1分子イメージングをはじめ、厳しい条件が要求される蛍光検出のアプリケーションに理想的です。
特徴および利点
1. Cy®5と同様のスペクトルを有する色素の中で、光安定性が最も優れています。2. 蛍光強度の高い標識タンパク質を得ることができます。3. 水溶性が非常に高く、pH変化に対し安定です。
調製ノート
遮光保存してください。
再構成
DMSOに溶解してください。
法的情報
本製品はBiotium, Inc.の承諾を受け、シグマ アルドリッチが販売しています。本製品は、一つ以上の米国特許、あるいはこれに相当しBiotium, Inc.により所有または許諾された米国特許以外の特許請求項や係属中の特許出願によって保護されており、12/334,387; 12/607,915; 12/699,778; 12/850,578; 61/454,484の限りではありません。購入者より支払われた購入価格の対価として、購入者には製品添付書に合致する方法で自身の内部的研究においてのみ購入した製品量を使用することに対し、限定的、非独占的かつ譲渡不可のライセンスが供与されます。ここに明記された場合を除き、この製品の販売においてはBiotium, Inc.のあらゆる特許権その他知的所有権にもとづく明示的、暗示的または禁反言による購入者のいかなる実施権を付与あるいは譲渡するものではありません。また、購入者はこの製品を第三者に転売、譲渡あるいは任意の商業目的のほか、診断、治療、予防などを目的に使用することはできません。本製品は研究専用です。診断使用をはじめ、その他を目的とする使用についてはBiotium, Inc.からの別途ライセンスが必要となります。研究用以外でこの製品を使用する場合のライセンス購入に関する情報は、以下にお問い合わせください。Biotium, Inc., 3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545, Tel: (510) 265-1027. Fax: (510) 265-1352. Email: btinfo@biotium.com.
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Atto is a trademark of Atto-Tec GmbH
CF is a trademark of Biotium, Inc.
Cy is a registered trademark of Cytiva
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SCJ4600040-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)