アッセイ
≥90% (TLC)
フォーム
solid
分子量
~1169 g/mol (free acid)
溶解性
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
&ε; (減衰係数)
33000 at 404 nm
吸光度比
A280/404 nm 0.7
蛍光検出
λex 360, 405 or 407 nm (Flow cytometry laser line)
λex 404 nm; λem 431 nm
λex 405 nm (Microscopy laser line)
適合性
suitable for fluorescence
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
CF™ 405S, succinimidyl ester (CF405S SE), a blue, fluorescent dye, is used for labeling proteins or other biomolecules having an amine group. The succinimidyl ester group of the dye reacts with an amine group to form a stable amide linkage. It has an absorption peak wavelength that nearly coincides with the 405 nm blue diode laser line. In addition, the emission peak wavelength of the dye well centers within the blue detection window of BD flow cytometers. As a result, flow cytometry analysis using CF 405S dye results in much brighter signal than that using Alexa Fluor™ 405.
アプリケーション
CF™ 405S succinimidyl ester has been used:
- to label diphtheria toxoid (DT) to determine the percentage of DT associated with liposomes
- in the preparation of the dye-encapsulated silica nanoparticles (CF 405S SiNP)
- as a fluorescent dye for the fluorescent labeling of native human serum albumin (HSA) (HSAUT)
特徴および利点
1. 一般的な機器の励起ウィンドウ、発光ウィンドウとの適合性が高く、Alexa Fluor™ 405に比べて鮮明なシグナルを得ることができます。2. 高い水溶性を有しています。3. pH変化に対し安定です。
調製ノート
遮光し、湿気を避けてください。
再構成
DMSOに溶解してください。
法的情報
本製品はBiotium, Inc.の承諾を受け、シグマ アルドリッチが販売しています。本製品は、一つ以上の米国特許、あるいはこれに相当しBiotium, Inc.により所有または許諾された米国特許以外の特許請求項や係属中の特許出願によって保護されており、12/334,387; 12/607,915; 12/699,778; 12/850,578; 61/454,484の限りではありません。購入者より支払われた購入価格の対価として、購入者には製品添付書に合致する方法で自身の内部的研究においてのみ購入した製品量を使用することに対し、限定的、非独占的かつ譲渡不可のライセンスが供与されます。ここに明記された場合を除き、この製品の販売においてはBiotium, Inc.のあらゆる特許権その他知的所有権にもとづく明示的、暗示的または禁反言による購入者のいかなる実施権を付与あるいは譲渡するものではありません。また、購入者はこの製品を第三者に転売、譲渡あるいは任意の商業目的のほか、診断、治療、予防などを目的に使用することはできません。本製品は研究専用です。診断使用をはじめ、その他を目的とする使用についてはBiotium, Inc.からの別途ライセンスが必要となります。研究用以外でこの製品を使用する場合のライセンス購入に関する情報は、以下にお問い合わせください。Biotium, Inc., 3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545, Tel: (510) 265-1027. Fax: (510) 265-1352. Email: btinfo@biotium.com.
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
CF is a trademark of Biotium, Inc.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SCJ4600013-1UMOL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Mehfuz Zaman et al.
Scientific reports, 6, 39274-39274 (2016-12-16)
The upper respiratory tract (URT) is the major entry site for human pathogens and strategies to activate this network could lead to new vaccines capable of preventing infection with many pathogens. Group A streptococcus (GAS) infections, causing rheumatic fever, rheumatic
Agnes Ulfig et al.
Redox biology, 43, 101981-101981 (2021-05-04)
Macrophages are innate immune cells that internalize and present exogenous antigens to T cells via MHC class II proteins. They operate at sites of infection in a highly inflammatory environment, generated in part by reactive oxygen species, in particular the
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
SCJ4600013-1UMOL | 4061826703717 |