Key Documents
SBP3767
Sigma-Aldrich
SOCS1 (AB2) Blocking Peptide for PRS3767
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
synthetic
形状
liquid
化学種の反応性
human
濃度
200 μg/mL
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
免疫原
17 amino acids near the amino terminus of human SOCS1.
アプリケーション
免疫ブロット用のブロッキングペプチドとして使用
関連事項
This peptide blocks the action of antibody PRS3767.