安全性情報
SBP3501074
Sigma-Aldrich
DNM1L Blocking Peptide for SAB3501074
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
synthetic
形状
liquid
化学種の反応性
human, mouse
濃度
200 μg/mL
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
免疫原
19 amino acids near the center of human DNM1L.
アプリケーション
免疫ブロット用のブロッキングペプチドとして使用
関連事項
This peptide blocks the action of antibody SAB3501074.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
関連製品
Jan Code
SBP3501074-0.05MG:
試験成績書(COA)