安全性情報
SBP3500603
Sigma-Aldrich
ZIP14 Blocking Peptide for SAB3500603
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
synthetic
品質水準
フォーム
liquid
化学種の反応性
rat, mouse, human
濃度
200 μg/mL
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
免疫原
16 amino acid peptide near the center of human ZIP14.
アプリケーション
免疫ブロット用のブロッキングペプチドとして使用
関連事項
This peptide blocks the action of antibody SAB3500603.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Jan Code
SBP3500603-0.05MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Lisa J Routhe et al.
Glia, 68(9), 1810-1823 (2020-02-23)
Neurodegeneration is associated with inflammation and mismanaged iron homeostasis, leading to increased concentration of non-transferrin-bound iron (NTBI) in the brain. NTBI can be taken up by cells expressing Zrt-, Irt-like protein-14 (ZIP14), which is regulated by iron overload and pro-inflammatory