Merck
SBP3500507
Sigma-Aldrich
FOXO1 Blocking Peptide for SAB3500507
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
synthetic
品質水準
フォーム
liquid
化学種の反応性
mouse, rat, human
濃度
200 μg/mL
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
免疫原
15 amino acids near the amino terminus of human FOXO1.
アプリケーション
免疫ブロット用のブロッキングペプチドとして使用
関連事項
This peptide blocks the action of antibody SAB3500507.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Liping Gu et al.
International journal of biological sciences, 15(13), 2815-2829 (2019-12-20)
Objective: Recent studies demonstrate circulating serum spexin levels are reduced in obesity or type 2 diabetes mellitus (T2DM) patients and may play a role in glucose metabolism. The mechanism underlying is not known. In this study, we explore whether spexin