Merck
SBP3500213
Sigma-Aldrich
EndoG Blocking Peptide for SAB3500213
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
synthetic
品質水準
形状
liquid
化学種の反応性
mouse, rat, human
濃度
200 μg/mL
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
免疫原
16 amino amino terminus of human EndoG.
アプリケーション
免疫ブロット用のブロッキングペプチドとして使用
関連事項
This peptide blocks the action of antibody SAB3500213.