安全性情報
SAE0148
Sigma-Aldrich
Fusayama/Meyer Artificial Saliva
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
51241229
NACRES:
NA.25
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
This ready-to-use solution closely resembles the mineral composition of natural saliva and can be used for testing a wide variety of products, including dental metal alloys. The pH of the solution is 4.9
保管および安定性
This is a ready to use formulation that should be stored refrigerated.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
SAE0148-200ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)