由来生物
alpaca
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity purified VHH antibody
クローン
PL03, monoclonal
アッセイ
>95% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized solid
分子量
14.4 kDa
~ 15-18 kDa (SDS PAGE under reducing condition)
精製方法
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
交差性
human, (Cynomolgus macaques)
濃度
1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:10000-1:100000
flow cytometry: 1:50-1:100
immunofluorescence: 1:200-1:800
immunohistochemistry: 1:200-1:800
western blot: 1:1000-1:3000
色
colorless
pH
( in PBS, pH 7.4)
アイソタイプ
VHH
タンパク質IDアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CD274(29126)
詳細
Single-domain antibody (sdAb), also called nano-antibody, is the variable region isolated from the antigen-binding variable domain (VHH) of camelid heavy-chain-only antibody. It lacks light chains and a first constant domain(CH1). This configuration confers a number of unique advantages over conventional monoclonal antibodies. The small size of just 15 kDa (2~4 nm), single-domain antibody is the smallest antigen-binding fragment that can easily penetrate tissues, allowing them to bind epitopes that are inacessible to conventional antibodies. The small size and monovalency makes it a superior tool in microsopy. These single-domain antibodies offer superior chemical (wide variety of pH, urea, etc) and thermal stability and increased solubility than conventional antibodies. All our antibodies are tested to ensure the highest level of specificity, sensitivity and reproducibility.
特異性
免疫原
アプリケーション
包装
物理的形状
再構成
保管および安定性
その他情報
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5900202-100UG:
SAB5900202-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)