Merck
SAB5703034
Sigma-Aldrich
Anti-TIN2/TINF2 Antibody, clone 4W5P2, Rabbit Monoclonal
別名:
DKCA3, TIN2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
4W5P2, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
45 kDa
化学種の反応性
rat, rat, human
濃度
1.14 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
NLAEPMEQNPPQQQRLALHNPLPKAKPGTHLPQGPSSRTHPEPLAGRHFNLAPLGRRRVQSQWASTRGGHKERPTVMLFPFRNLGSPTQVISKPESKEEH
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TINF2(26277)
詳細
This gene encodes one of the proteins of the shelterin, or telosome, complex which protects telomeres by allowing the cell to distinguish between telomeres and regions of DNA damage. The protein encoded by this gene is a critical part of shelterin; it interacts with the three DNA-binding proteins of the shelterin complex, and it is important for assembly of the complex. Mutations in this gene cause dyskeratosis congenita (DKC), an inherited bone marrow failure syndrome. [provided by RefSeq, Mar 2010]
免疫原
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 210-309 of human TIN2/TINF2 (Q9BSI4).
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)