物質
colorless
クローン
4O1K0, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
56 kDa
化学種の反応性
rat, human, rat
濃度
0.79 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:2000
色
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
MAAMAVALRGLGGRFRWRTQAVAGGVRGAARGAAAGQRDYDLLVVGGGSGGLACAKEAAQLGRKVAVVDYVEPSPQGTRWGLGGTCVNVGCIPKKLMHQA
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TXNRD2(10587)
詳細
This gene encodes a member of the class I pyridine nucleotide-disulfide oxidoreductase family. The encoded protein is a selenocysteine-containing flavoenzyme that maintains thioredoxins in a reduced state, thereby playing a key role in regulating the cellular redox environment. Mammals have three related thioredoxin reductases. This gene encodes a mitochondrial form important for scavenging of reactive oxygen species in mitochondria. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described. [provided by RefSeq, Sep 2013]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human Thioredoxin reductase 2 (TXNRD2 ) (Q9NNW7).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)