Merck
SAB5702993
Sigma-Aldrich
Anti-Alpha-1 Antitrypsin (SERPINA1) Antibody, clone 1J3E7, Rabbit Monoclonal
別名:
A1A, A1AT, AAT, PI, PI1, PRO2275, alpha1AT
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
1J3E7, monoclonal
形状
liquid
分子量
45 kDa
化学種の反応性
mouse, rat
濃度
0.54 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
MPSSVSWGILLLAGLCCLVPVSLAEDPQGDAAQKTDTSHHDQDHPTFNKITPNLAEFAFSLYRQLAHQSNSTNIFFSPVSIATAFAMLSLGTKADTHDEILEGLNFNLTEIPEAQIHEGFQELLRTLNQPDSQLQLTTGNGLFLSEGLKLVDKFLEDVKKLYHSEAFTVNFGDTEEAKKQINDYVEKGTQGKIVDLVKELDRDTVFALVNYIFFKGKWERPFEVKDTEEEDFHVDQVTTVKVPMMKRLGMFNIQHCKKLSSWVLLMKYLGNATAIFFLPDEGKLQHLENELTHDIITKFLENEDRRSASLHLPKLSITGTYDLKSVLGQLGITKVFSNGADLSGVTEEAPLKLSKAVHKAVLTIDEKGTEAAGAMFLEAIPMSIPPEVKFNKPFVFLMIEQNTKSPLFMGKVVNPTQK
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SERPINA1(5265)
詳細
The protein encoded by this gene is secreted and is a serine protease inhibitor whose targets include elastase, plasmin, thrombin, trypsin, chymotrypsin, and plasminogen activator. Defects in this gene can cause emphysema or liver disease. Several transcript variants encoding the same protein have been found for this gene. [provided by RefSeq, Jul 2008]
免疫原
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-418 of human Alpha-1 Antitrypsin (SERPINA1) (P01009).
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1