Merck
SAB5702942
Sigma-Aldrich
Anti-Neurogenin 2 Antibody, clone 8F2Q8, Rabbit Monoclonal
別名:
Atoh4, Math4A, NGN2, bHLHa8, ngn-2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
8F2Q8, monoclonal
形状
liquid
分子量
29 kDa
化学種の反応性
human, rat, rat
濃度
2.00 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
GARRQRGAEAGQGARGGVAAGAEGCRPARLLGLVHDCKRRPSRARAVSRGAKTAETVQRIKKTRRLKANNRERNRMHNLNAALDALREVLPTFPEDAKLTK
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NEUROG2(63973)
詳細
This gene encodes a neural-specific basic helix-loop-helix (bHLH) transcription factor that can specify a neuronal fate on ectodermal cells and is expressed in neural progenitor cells within the developing central and peripheral nervous systems. The protein product of this gene also plays a role in the differentiation and survival of midbrain dopaminergic neurons. [provided by RefSeq, Apr 2012]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 50-150 of human Neurogenin 2 (Q9H2A3).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1