物質
colorless
クローン
6Y10M1, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
60 kDa
交差性
rat, human, rat
濃度
0.43 mg/mL
テクニック
ChIP: 1:50 - 1:200
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
色
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
MDTKHFLPLDFSTQVNSSLTSPTGRGSMAAPSLHPSLGPGIGSPGQLHSPISTLSSPINGMGPPFSVISSPMGPHSMSVPTTPTLGFSTGSPQLSSPMNP
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RXRA(6256)
詳細
Retinoid X receptors (RXRs) and retinoic acid receptors (RARs) are nuclear receptors that mediate the biological effects of retinoids by their involvement in retinoic acid-mediated gene activation. These receptors function as transcription factors by binding as homodimers or heterodimers to specific sequences in the promoters of target genes. The protein encoded by this gene is a member of the steroid and thyroid hormone receptor superfamily of transcriptional regulators. Alternative splicing of this gene results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, May 2014]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human RXRα (P19793).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB, IF/ICC, IP, ChIP
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)