物質
colorless
クローン
2S1B4, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
49 kDa
交差性
mouse, rat
濃度
0.67 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:2000
色
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
TAPETFPYETAVAKCKEKLPVEDLYYQACVFDLLTTGDVNFTLAAYYALEDVKMLHSNKDKLHLYERTRDLPGRAAAGLPLAPRPLLGALVPLLALLPVFC
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RGMA(56963)
詳細
This gene encodes a member of the repulsive guidance molecule family. The encoded protein is a glycosylphosphatidylinositol-anchored glycoprotein that functions as an axon guidance protein in the developing and adult central nervous system. This protein may also function as a tumor suppressor in some cancers. Alternate splicing results in multiple transcript variants.
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 350-450 of human RGMA (Q96B86).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)