Merck
SAB5702852
Sigma-Aldrich
Anti-GSR Antibody, clone 2J5N9, Rabbit Monoclonal
別名:
HEL-75, HEL-S-122m
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
2J5N9, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
56 kDa
交差性
rat, rat, human
濃度
0.13 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
TVGLTEDEAIHKYGIENVKTYSTSFTPMYHAVTKRKTKCVMKMVCANKEEKVVGIHMQGLGCDEMLQGFAVAVKMGATKADFDNTVAIHPTSSEELVTLR
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GSR(2936)
詳細
This gene encodes a member of the class-I pyridine nucleotide-disulfide oxidoreductase family. This enzyme is a homodimeric flavoprotein. It is a central enzyme of cellular antioxidant defense, and reduces oxidized glutathione disulfide (GSSG) to the sulfhydryl form GSH, which is an important cellular antioxidant. Rare mutations in this gene result in hereditary glutathione reductase deficiency. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found. [provided by RefSeq, Aug 2010]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 423-522 of human GSR (P00390).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)