Merck
SAB5702844
Sigma-Aldrich
Anti-WNK1 Antibody, clone 6C5S6, Rabbit Monoclonal
別名:
HSAN2, HSN2, KDP, PPP1R167, PRKWNK1, PSK, p65
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
6C5S6, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
250 kDa
交差性
mouse
濃度
0.53 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
MSGGAAEKQSSTPGSLFLSPPAPAPKNGSSSDSSVGEKLGAAAADAVTGRTEEYRRRRHTMDKDSRGAAATTTTTEHRFFRRSVICDSNATALELPGLPL
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... WNK1(65125)
詳細
This gene encodes a member of the WNK subfamily of serine/threonine protein kinases. The encoded protein may be a key regulator of blood pressure by controlling the transport of sodium and chloride ions. Mutations in this gene have been associated with pseudohypoaldosteronism type II and hereditary sensory neuropathy type II. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described but the full-length nature of all of them has yet to be determined.[provided by RefSeq, May 2010]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human WNK1 (Q9H4A3).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)