Merck
SAB5702828
Sigma-Aldrich
Anti-gamma-Synuclein Antibody, clone 4A0F4, Rabbit Monoclonal
別名:
BCSG1, SR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
4A0F4, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
17 kDa
化学種の反応性
human, rat, rat
濃度
0.32 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
VVQSVTSVAEKTKEQANAVSEAVVSSVNTVATKTVEEAENIAVTSGVVRKEDLRPSAPQQEGEASKEKEEVAEEAQSGGD
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SNCG(6623)
詳細
This gene encodes a member of the synuclein family of proteins which are believed to be involved in the pathogenesis of neurodegenerative diseases. Mutations in this gene have also been associated with breast tumor development. [provided by RefSeq, Jan 2010]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 48-127 of human gamma-Synuclein (O76070).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB, IHC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)