物質
colorless
クローン
5S5Q7, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
53 kDa
化学種の反応性
rat, rat, human
濃度
1 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
色
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
MTFNSFEGSKTCVPADINKEEEFVEEFNRLKTFANFPSGSPVSASTLARAGFLYTGEGDTVRCFSCHAAVDRWQYGDSAVGRHRKVSPNCRFINGFYLENSATQSTNSGIQNGQYKVENYLGSRDHFALDRPSETHADYLLRTGQVVDISDTIYPRNPAMYSEEARLKSFQNWPDYAHLTPRELASAGLYYTGIGDQVQC
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... XIAP(331)
詳細
This gene encodes a protein that belongs to a family of apoptotic suppressor proteins. Members of this family share a conserved motif termed, baculovirus IAP repeat, which is necessary for their anti-apoptotic function. This protein functions through binding to tumor necrosis factor receptor-associated factors TRAF1 and TRAF2 and inhibits apoptosis induced by menadione, a potent inducer of free radicals, and interleukin 1-beta converting enzyme. This protein also inhibits at least two members of the caspase family of cell-death proteases, caspase-3 and caspase-7. Mutations in this gene are the cause of X-linked lymphoproliferative syndrome. Alternate splicing results in multiple transcript variants. Pseudogenes of this gene are found on chromosomes 2 and 11.
免疫原
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-200 of human XIAP (NP_001158.2).
アプリケーション
WB, IP
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)