物質
colorless
クローン
2K7T2, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
180 kDa
化学種の反応性
human
濃度
0.84 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:2000
色
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
MVVLRSSLELHNHSAASATGSLDLSSDFLSLEHIGRRRLRSAGAAQKKPAATTAKAGDGSSVKEVETYHRTRALRSLRKDAQNSSDSSFEKNVEITEQLA
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ATAD2(29028)
詳細
A large family of ATPases has been described, whose key feature is that they share a conserved region of about 220 amino acids that contains an ATP-binding site. The proteins that belong to this family either contain one or two AAA (ATPases Associated with diverse cellular Activities) domains. AAA family proteins often perform chaperone-like functions that assist in the assembly, operation, or disassembly of protein complexes. The protein encoded by this gene contains two AAA domains, as well as a bromodomain. [provided by RefSeq, Jul 2008]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human ATAD2 (Q6PL18).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)