Merck
SAB5702812
Sigma-Aldrich
Anti-PLC beta 3 (PLCB3) Antibody, clone 4C0Z7, Rabbit Monoclonal
別名:
phospholipase C, beta 3 (phosphatidylinositol-specific)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
4C0Z7, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
150 kDa
交差性
human
濃度
1.06 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
RKRHNSISEAKMRDKHKKEAELTEINRRHITESVNSIRRLEEAQKQRHDRLVAGQQQVLQQLAEEEPKLLAQLAQECQEQRARLPQEIRRSLLGEMPEGLG
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PLCB3(5331)
詳細
This gene encodes a member of the phosphoinositide phospholipase C beta enzyme family that catalyze the production of the secondary messengers diacylglycerol and inositol 1,4,5-triphosphate from phosphatidylinositol in G-protein-linked receptor-mediated signal transduction. Alternative splicing results in multiple transcript variants.[provided by RefSeq, May 2010]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1100-1200 of human PLC beta 3 (PLC beta 3 (PLCB3)) (Q01970).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)