物質
colorless
クローン
6N2A6, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
22 kDa
化学種の反応性
rat, human, rat
濃度
0.63 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:2000
色
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
MGKQNSKLRPEMLQDLRENTEFSELELQEWYKGFLKDCPTGILNVDEFKKIYANFFPYGDASKFAEHVFRTFDTNSDGTIDFREFIIALSVTSRGRLEQK
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HPCA(3208)
詳細
The protein encoded by this gene is a member of neuron-specific calcium-binding proteins family found in the retina and brain. This protein is associated with the plasma membrane. It has similarities to proteins located in the photoreceptor cells that regulate photosignal transduction in a calcium-sensitive manner. This protein displays recoverin activity and a calcium-dependent inhibition of rhodopsin kinase. It is identical to the rat and mouse hippocalcin proteins and thought to play an important role in neurons of the central nervous system in a number of species. [provided by RefSeq, Jul 2008]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human Hippocalcin (HPCA) (P84074).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)