物質
colorless
クローン
8Z8M8, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
16 kDa
化学種の反応性
human, rat, rat
濃度
0.3 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:2000
色
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
GSQIVDIDKRKYLVPSDITVAQFMWIIRKRIQLPSEKAIFLFVDKTVPQSSLTMGQLYEKEKDEDGFLYVAYSGENTFGF
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GABARAPL2(11345)
詳細
Ubiquitin-like modifier involved in intra-Golgi traffic (By similarity. Modulates intra-Golgi transport through coupling between NSF activity and SNAREs activation (By similarity. It first stimulates the ATPase activity of NSF which in turn stimulates the association with GOSR1 (By similarity. Involved in autophagy. Plays a role in mitophagy which contributes to regulate mitochondrial quantity and quality by eliminating the mitochondria to a basal level to fulfill cellular energy requirements and preventing excess ROS production. Whereas LC3s are involved in elongation of the phagophore membrane, the GABARAP/GATE-16 subfamily is essential for a later stage in autophagosome maturation.
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 38-117 of human GABARAPL2 (P60520).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)