物質
colorless
クローン
5X6R6, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
13 kDa
化学種の反応性
rat, rat, human
濃度
1.50 mg/mL
テクニック
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
色
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
MIPAKDMAKVMIVMLAICFLTKSDGKSVKKRSVSEIQLMHNLGKHLNSMERVEWLRKKLQDVHNFVALGAPLAPRDAGSQRPRKKEDNVLVESHEKSLGE
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PTH(5741)
詳細
This gene encodes a member of the parathyroid family of proteins. The encoded preproprotein is proteolytically processed to generate a protein that binds to the parathyroid hormone/parathyroid hormone-related peptide receptor and regulates blood calcium and phosphate levels. Excess production of the encoded protein, known as hyperparathyroidism, can result in hypercalcemia and kidney stones. On the other hand, defective processing of the encoded protein may lead to hypoparathyroidism, which can result in hypocalcemia and numbness. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Oct 2015]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human Parathyroid Hormone (PTH) (PTH) (P01270).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB, IF/ICC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)