物質
colorless
クローン
10S0V1, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
130 kDa
化学種の反応性
rat, human, rat
濃度
0.80 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:2000
色
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
MLKFRTVHGGLRLLGIRRTSTAPAASPNVRRLEYKPIKKVMVANRGEIAIRVFRACTELGIRTVAIYSEQDTGQMHRQKADEAYLIGRGLAPVQAYLHIP
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PC(5091)
詳細
This gene encodes pyruvate carboxylase, which requires biotin and ATP to catalyse the carboxylation of pyruvate to oxaloacetate. The active enzyme is a homotetramer arranged in a tetrahedron which is located exclusively in the mitochondrial matrix. Pyruvate carboxylase is involved in gluconeogenesis, lipogenesis, insulin secretion and synthesis of the neurotransmitter glutamate. Mutations in this gene have been associated with pyruvate carboxylase deficiency. Alternatively spliced transcript variants with different 5' UTRs, but encoding the same protein, have been found for this gene. [provided by RefSeq, Jul 2008]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human Pyruvate carboxylase (PC) (P11498).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)