Merck
SAB5702722
Sigma-Aldrich
Anti-UAP1 Antibody, clone 5S7M2, Rabbit Monoclonal
別名:
AGX, AGX1, AGX2, SPAG2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
5S7M2, monoclonal
形状
liquid
分子量
59 kDa
化学種の反応性
human, rat, rat
濃度
1.35 mg/mL
テクニック
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
EDEFSPLKNADSQNGKDNPTTARHALMSLHHCWVLNAGGHFIDENGSRLPAIPRSATNGKSETITADVNHNLKDANDVPIQCEISPLISYAGEGLESYVAD
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... UAP1(6675)
詳細
Converts UTP and GlcNAc-1-P into UDP-GlcNAc, and UTP and GalNAc-1-P into UDP-GalNAc. Isoform AGX1 has 2 to 3 times higher activity towards GalNAc-1-P, while isoform AGX2 has 8 times more activity towards GlcNAc-1-P.
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 400-500 of human UAP1 (Q16222).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB, IF/ICC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1