Merck
SAB5702713
Sigma-Aldrich
Anti-p150 CAF1 Antibody, clone 1T1O5, Rabbit Monoclonal
別名:
CAF-1, CAF1, CAF1B, CAF1P150, P150
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
1T1O5, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
150 kDa
交差性
human
濃度
0.14mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
NFLRNRIETSIGQSTVIIDLTEDSNEQPDSLVDHNKLNSEASPSREAINGQREDTGDQQGLLKAIQNDKLAFPGETLSDIPCKTEEEGVGCGGAGRRGDSQ
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CHAF1A(10036)
詳細
Chromatin assembly factor I (CAF1) is a nuclear complex consisting of p50, p60 (CHAF1B; MIM 601245), and p150 (CHAF1A) subunits that assembles histone octamers onto replicating DNA in vitro (Kaufman et al., 1995 [PubMed 7600578]).[supplied by OMIM, Mar 2008]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 100-200 of human p150 CAF1 (Q13111).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)