Merck
SAB5702705
Sigma-Aldrich
Anti-SF3B1 Antibody, clone 4A3G9, Rabbit Monoclonal
別名:
Hsh155, MDS, PRP10, PRPF10, SAP155, SF3b155
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
クローン:
4A3G9, monoclonal
application:
IF
IHC
WB
化学種の反応性:
rat, rat, human
テクニック:
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
4A3G9, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
146 kDa
化学種の反応性
rat, rat, human
濃度
0.27 mg/mL
テクニック
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
MAKIAKTHEDIEAQIREIQGKKAALDEAQGVGLDSTGYYDQEIYGGSDSRFAGYVTSIAATELEDDDDDYSSSTSLLGQKKPGYHAPVALLNDIPQSTEQ
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SF3B1(23451)
詳細
This gene encodes subunit 1 of the splicing factor 3b protein complex. Splicing factor 3b, together with splicing factor 3a and a 12S RNA unit, forms the U2 small nuclear ribonucleoproteins complex (U2 snRNP). The splicing factor 3b/3a complex binds pre-mRNA upstream of the intron's branch site in a sequence independent manner and may anchor the U2 snRNP to the pre-mRNA. Splicing factor 3b is also a component of the minor U12-type spliceosome. The carboxy-terminal two-thirds of subunit 1 have 22 non-identical, tandem HEAT repeats that form rod-like, helical structures. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. [provided by RefSeq, Jul 2008]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human SF3B1 (O75533).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB, IHC, IF/ICC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)