Merck
SAB5702695
Sigma-Aldrich
Anti-PPP6C Antibody, clone 6O2N8, Rabbit Monoclonal
別名:
PPP6C, PP6, PP6C, protein phosphatase 6 catalytic subunit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
6O2N8, monoclonal
形状
liquid
分子量
34 kDa
化学種の反応性
rat, human, rat
濃度
0.38 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
AISPRGAGWLFGAKVTNEFVHINNLKLICRAHQLVHEGYKFMFDEKLVTVWSAPNYCYRCGNIASIMVFKDVNTREPKLFRAVPDSERVIPPRTTTPYFL
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PPP6C(5537)
詳細
This gene encodes the catalytic subunit of protein phosphatase, a component of a signaling pathway regulating cell cycle progression. Splice variants encoding different protein isoforms exist. The pseudogene of this gene is located on chromosome X.
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 206-305 of human PPP6C (O00743).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1