物質
colorless
クローン
3L5C5, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
150 kDa
交差性
human, rat, rat
濃度
0.7mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:2000
色
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
FEEGPSRKRPRLQAQRKFAQSQPNSPSTTPVKIVEPLLPPPATQISDLSKRKPKTEDFLTFLCLRGSPALPNSMVYFGSSQDEEEVEEEDDETEDVKTATN
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... JARID2(3720)
詳細
This gene encodes a Jumonji- and AT-rich interaction domain (ARID)-domain-containing protein. The encoded protein is a DNA-binding protein that functions as a transcriptional repressor. This protein interacts with the Polycomb repressive complex 2 (PRC2) which plays an essential role in regulating gene expression during embryonic development. This protein facilitates the recruitment of the PRC2 complex to target genes. Alternate splicing results in multiple transcript variants. Mutations in this gene are associated with chronic myeloid malignancies. [provided by RefSeq, May 2012]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 100-200 of human JARID2 (Q92833).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)