Merck
SAB5702645
Sigma-Aldrich
Anti-ALKBH1 Antibody, clone 5K4W5, Rabbit Monoclonal
別名:
ABH, ABH1, ALKBH, alkB, hABH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
5K4W5, monoclonal
形状
liquid
分子量
44 kDa
化学種の反応性
rat, rat, human
濃度
1.5 mg/mL
テクニック
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
MGKMAAAVGSVATLATEPGEDAFRKLFRFYRQSRPGTADLEGVIDFSAAHAARGKGPGAQKVIKSQLNVSSVSEQNAYRAGLQPVSKWQAYGLKGYPGFI
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ALKBH1(8846)
詳細
This gene encodes a homolog to the E. coli alkB gene product. The E. coli alkB protein is part of the adaptive response mechanism of DNA alkylation damage repair. It is involved in damage reversal by oxidative demethylation of 1-methyladenine and 3-methylcytosine. [provided by RefSeq, Jul 2008]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human ALKBH1 (Q13686).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB, IHC, IF/ICC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1