Merck
SAB5702622
Sigma-Aldrich
Anti-PELP1 Antibody, clone 9V9A5, Rabbit Monoclonal
別名:
MNAR, P160
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
9V9A5, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
160 kDa
交差性
rat, human, rat
濃度
1.65 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
EPEPGLLLEVEEPGTEEERGADTAPTLAPEALPSQGEVEREGESPAAGPPPQELVEEEPSAPPTLLEEETEDGSDKVQPPPETPAEEEMETETEAEALQEK
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PELP1(27043)
詳細
This gene encodes a transcription factor which coactivates transcription of estrogen receptor responsive genes and corepresses genes activated by other hormone receptors or sequence-specific transcription factors. Expression of this gene is regulated by both members of the estrogen receptor family. This gene may be involved in the progression of several types of cancer. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, May 2013]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1000-1100 of human PELP1 (Q8IZL8).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)