安全性情報
SAB5702596
Sigma-Aldrich
Anti-TWEAKR/Fn14/CD266 Antibody, clone 1G4T3, Rabbit Monoclonal
別名:
CD266, FN14, TWEAKR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
1G4T3, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
17 kDa
交差性
rat, human, rat
濃度
1.00 mg/mL
テクニック
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
MDCASCRARPHSDFCLGCAAAPPAPFRLLWPILGGALSLTFVLGLLSGFLVWRRCRRREKFTTPIEETGGEGCPAVALIQ
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
TNFRSF12A (TNF Receptor Superfamily Member 12A) is a Protein Coding gene. Diseases associated with TNFRSF12A include Multiple Sclerosis and Stroke, Ischemic. Among its related pathways are ERK Signaling and CDK-mediated phosphorylation and removal of Cdc6
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 50-129 of human TWEAKR/Fn14/CD266 (Q9NP84).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB, IF/ICC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
SAB5702596-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)