Merck
SAB5702577
Sigma-Aldrich
Anti-TSC1 Antibody, clone 6Q10T10, Rabbit Monoclonal
別名:
LAM, TSC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
6Q10T10, monoclonal
形状
liquid
分子量
150 kDa
化学種の反応性
human
濃度
0.49 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
TTMGEASASIPTTVGSLPSSKSFLGMKARELFRNKSESQCDEDGMTSSLSESLKTELGKDLGVEAKIPLNLDGPHPSPPTPDSVGQLHIMDYNETHHEHS
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TSC1(7248)
詳細
This gene encodes a growth inhibitory protein thought to play a role in the stabilization of tuberin. Mutations in this gene have been associated with tuberous sclerosis. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jun 2009]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1065-1164 of human Hamartin (Q92574).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1