Merck
SAB5702566
Sigma-Aldrich
Anti-PIK3R4/VPS15 Antibody, clone 5J3U5, Rabbit Monoclonal
別名:
VPS15, p150
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
クローン:
5J3U5, monoclonal
application:
IF
WB
化学種の反応性:
rat, human, rat
テクニック:
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
5J3U5, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
153 kDa
化学種の反応性
rat, human, rat
濃度
0.57 mg/mL
テクニック
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
AGSDMKIRFWDLAYPERSYVVAGSTSSPSVSYYRKIIEGTEVVQEIQNKQKVGPSDDTPRRGPESLPVGHHDIITDVATFQTTQGFIVTASRDGIVKVWK
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PIK3R4(30849)
詳細
Regulatory subunit of the PI3K complex that mediates formation of phosphatidylinositol 3-phosphate; different complex forms are believed to play a role in multiple membrane trafficking pathways: PI3KC3-C1 is involved in initiation of autophagosomes and PI3KC3-C2 in maturation of autophagosomes and endocytosis. Involved in regulation of degradative endocytic trafficking and cytokinesis, probably in the context of PI3KC3-C2.
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1259-1358 of human PIK3R4/VPS15 (Q99570).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB, IF/ICC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)