Merck
SAB5702561
Sigma-Aldrich
Anti-BHMT Antibody, clone 7O7D7, Rabbit Monoclonal
別名:
BHMT1, HEL-S-61p
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
7O7D7, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
45 kDa
交差性
rat, rat, human
濃度
0.56 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:500 - 1:700
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
CGFEPYHIRAIAEELAPERGFLPPASEKHGSWGSGLDMHTKPWVRARARKEYWENLRIASGRPYNPSMSKPDGWGVTKGTAELMQQKEATTEQQLKELFEKQKFKSQ
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BHMT(635)
詳細
This gene encodes a cytosolic enzyme that catalyzes the conversion of betaine and homocysteine to dimethylglycine and methionine, respectively. Defects in this gene could lead to hyperhomocyst(e)inemia, but such a defect has not yet been observed. [provided by RefSeq, Jul 2008]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 300-406 of human BHMT (Q93088).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB, IHC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)