物質
colorless
クローン
8Y2L9, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
18 kDa
交差性
mouse, rat
濃度
1.3 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:2000
色
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
MGAPTLPPAWQPFLKDHRISTFKNWPFLEGCACTPERMAEAGFIHCPTENEPDLAQCFFCFKELEGWEPDDDPIEEHKKHSSGCAFLSVKKQFEELTLGEFLKLDRERAKNKIAKETNNKKKEFEETAKKVRRAIEQLAA
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BIRC5(332)
詳細
This gene is a member of the inhibitor of apoptosis (IAP) gene family, which encode negative regulatory proteins that prevent apoptotic cell death. IAP family members usually contain multiple baculovirus IAP repeat (BIR) domains, but this gene encodes proteins with only a single BIR domain. The encoded proteins also lack a C-terminus RING finger domain. Gene expression is high during fetal development and in most tumors, yet low in adult tissues. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Jun 2011]
免疫原
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-140 of human Survivin (O15392).
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)