Merck
SAB5702516
Sigma-Aldrich
Anti-IL17RA Antibody, clone 6Q2U9, Rabbit Monoclonal
別名:
CANDF5, CD217, CDw217, IL-17RA, IL17R, IMD51, hIL-17R
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
クローン:
6Q2U9, monoclonal
application:
WB
化学種の反応性:
rat, mouse
テクニック:
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
6Q2U9, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
120 kDa
化学種の反応性
rat, mouse
濃度
0.226 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
GCSRPAMVLTDPHTPYEEEQRQSVQSDQGYISRSSPQPPEGLTEMEEEEEEEQDPGKPALPLSPEDLESLRSLQRQLLFRQLQKNSGWDTMGSESEGPSA
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... IL17RA(23765)
詳細
Interleukin 17A (IL17A) is a proinflammatory cytokine secreted by activated T-lymphocytes. It is a potent inducer of the maturation of CD34-positive hematopoietic precursors into neutrophils. The transmembrane protein encoded by this gene (interleukin 17A receptor; IL17RA) is a ubiquitous type I membrane glycoprotein that binds with low affinity to interleukin 17A. Interleukin 17A and its receptor play a pathogenic role in many inflammatory and autoimmune diseases such as rheumatoid arthritis. Like other cytokine receptors, this receptor likely has a multimeric structure. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. [provided by RefSeq, Feb 2014]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 767-866 of human IL17RA (Q96F46).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)